Läs mer
5-klor-1,3-dimetyl-1H-pyrazol-4-karbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-4509961
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10603793 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10062214 25 g Bärnstensfärgad glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10603793 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer EN00019EA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 27006-76-4
Molekylformel C6H7ClN2O
Molekylvikt (g/mol) 158.585
InChI-nyckel SZRSMNYUEXXEBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 5-chloro-1,3-dimethyl pyrazole-4-aldehyde, 5-chloro-1,3-dimethylpyrazole-4-carboxaldehyde, 5-chloro-4-formyl-1,3-dimethylpyrazole, 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole-4-aldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 5-chloro-1,3-dimethyl, pubchem23629, acmc-20a2nm, ksc496s9t
PubChem CID 2777397
IUPAC-namn 5-klor-1,3-dimetylpyrazol-4-karbaldehyd
LEDER CC1=NN(C(=C1C=O)Cl)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloro-1, 3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 158.59
Procent renhet 97%