Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Långa jordkottar
Produktkod. 10355021
Change view
Ledstorlek:
NS 10/30
NS 12/32
NS 14/35
NS 19/38
NS 24/40
NS 29/42
NS 34/45
NS 45/50
NS 5/20
NS 7/25
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Ledstorlek unitSize
10355021 NS 14/35 Paket med 10
10101951 NS 34/45 Paket med 10
10204291 NS 10/30 Paket med 10
10234431 NS 45/50 Paket med 10
10264331 NS 19/38 Paket med 10
10569781 NS 29/42 Paket med 10
10682272 NS 5/20 Paket med 10
10769021 NS 24/40 Paket med 10
10788641 NS 7/25 Paket med 10
10798641 NS 12/32 Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 10355021 Leverantör Lenz Laborglasintrumente Leverantörsnummer 01100714
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    655.00 SEK
    563.34 SEK / Paket med 10
    Save 91.66 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Koniska slipade koner
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Ledstorlek NS 14/35
Material Borosilikatglas (3.3)