Läs mer
5-klor-1,3-dimetyl-lH-pyrazol-4-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10764193
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10764193 250 mg 250mg
10282882 1 g 1g
10664395 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10764193 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO00061CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 27006-82-2
Molekylformel C6H7ClN2O2
Molekylvikt (g/mol) 174.584
MDL-nummer MFCD00232043
InChI-nyckel RRWQERXMLIEDKJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2779652
IUPAC-namn 5-klor-1,3-dimetylpyrazol-4-karboxylsyra
LEDER CC1=NN(C(=C1C(=O)O)Cl)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloro-1, 3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Synonym 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 5-chloro-1,3-dimethyl-4-pyrazolecarboxylic acid, pubchem23627, chlorodimethylpyrazolecarboxylicacid, 4-carboxy-5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid,5-chloro-1,3-dimethyl, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 5-chloro-1,3-dimethyl, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 5-chloro-1,3-dimethyl
Formel vikt 174.59
Procent renhet 97%