Läs mer
5-klor-1,3-dimetyl-lH-pyrazol-4-sulfonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10798435
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10798435 25 g Bärnstensfärgad glasflaska 25g
10651673 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10039111 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10798435 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CD10088EB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 88398-93-0
Molekylformel C5H6Cl2N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 229.075
MDL-nummer MFCD00052536
InChI-nyckel HWGVUNSKAPCFNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 5-chloro-1,3-dimethyl-4-pyrazolesulfonyl chloride, 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole-4-sulphonyl chloride, 5-chloro-1,3-dimethyl-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 5-chloro-1,3-dimethylpyrazole-4-sulfonylchloride, 5-chloranyl-1,3-dimethyl-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 1h-pyrazole-4-sulfonylchloride, 5-chloro-1,3-dimethyl, 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazol-4yl-sulfonyl chloride, 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazol-4-yl sulfonyl chloride, 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazol-4-ylsulphonyl chloride
PubChem CID 2777126
IUPAC-namn 5-klor-l,3-dimetylpyrazol-4-sulfonylklorid
LEDER CC1=NN(C(=C1S(=O)(=O)Cl)Cl)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-chloro-1, 3-dimethyl-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 25 g
Formel vikt 229.09
Procent renhet 97%