Läs mer
5-Kloro-1,3-dimetyl-1H-pyrazol, 98 %
Produktkod. 11469253
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11469253 25 g 25g
11459253 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11469253 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11730.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-09-2026
CAS: 54454-10-3 | C5H7ClN2 | 130,58 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54454-10-3
Molekylformel C5H7ClN2
Molekylvikt (g/mol) 130.58
MDL-nummer MFCD00051650
InChI-nyckel DDUSLFAWARYAPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 5-chloro-1,3-dimethyl, 1,3-dimethyl-5-chloropyrazole, pubchem9980, acmc-20am54, 5-chloro-1,3-dimethyl-pyrazole, 5-chloranyl-1,3-dimethyl-pyrazole, 1,3-dimethyl-5-chloro-1h-pyrazole, 1h-pyrazole,5-chloro-1,3-dimethyl, 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole #
PubChem CID 521507
IUPAC-namn 5-klor-1,3-dimetylpyrazol
LEDER CN1N=C(C)C=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole
Densitet 1.137
Kokpunkt 153 °C till 155 °C
Brytningsindex 1.486
Kvantitet 25 g
Beilstein 113451
Formel vikt 130.58
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.