Läs mer
5-Chloro-1,3-dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7045861
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11338705 1 g 1g
11348705 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11338705 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12252.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13551-73-0
Molekylformel C5H6ClN3O2
Molekylvikt (g/mol) 175.57
MDL-nummer MFCD00052534
InChI-nyckel WBMBDRIOUHCVAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-1,3-dimethyl-4-nitro-1h-pyrazole, 1,3-dimethyl-4-nitro-5-chloropyrazole, 5-chloro-4-nitro-1,3-dimethylpyrazole, 1,3-dimethyl-4-nitro-5-chloro-1h-pyrazole, 1h-pyrazole,5-chloro-1,3-dimethyl-4-nitro, 1h-pyrazole, 5-chloro-1,3-dimethyl-4-nitro, acmc-20adw4, buttpark 3711-59, 5-chloro-1,3-dimethyl-4-nitro-1h-pyrazole #, 5-chloro-4-nitro-1,3-dimethylpyrazole,
PubChem CID 279515
IUPAC-namn 5-chloro-1,3-dimethyl-4-nitropyrazole
LEDER CN1N=C(C)C(=C1Cl)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloro-1,3-dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole
Smältpunkt 76°C to 80°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 149733
Formel vikt 175.58
Procent renhet 97%