Läs mer
5-Chloro-1,3-dimethylpyrazole, 98+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10271423 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10271423 1 g Glass bottle 1g
1 options
Produktkod. 10271423 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 270220010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54454-10-3
Molekylformel C5H7ClN2
Molekylvikt (g/mol) 130.58
MDL-nummer MFCD00051650
InChI-nyckel DDUSLFAWARYAPR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 521507
IUPAC-namn 5-chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole
LEDER CN1N=C(C)C=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloro-1, 3-dimethylpyrazole
Namnnotering 98+%
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Färg Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98+%
Förpackning Glass bottle
Brytningsindex 1.4850 to 1.4870 (20°C, 589nm)
Kvantitet 1 g
Synonym 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 5-chloro-1,3-dimethyl, 1,3-dimethyl-5-chloropyrazole, pubchem9980, acmc-20am54, 5-chloro-1,3-dimethyl-pyrazole, 5-chloranyl-1,3-dimethyl-pyrazole, 1,3-dimethyl-5-chloro-1h-pyrazole, 1h-pyrazole,5-chloro-1,3-dimethyl, 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole #
Formel vikt 130.58
Procent renhet ≥98.0%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Chloro-1,3-dimethylpyrazole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.