Läs mer
5-Chloro-1-(4-piperidinyl)-2-benzimidazolidinone, TRC
Produktkod. 30010844
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30010844 1 g
1 options
Produktkod. 30010844 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3797251G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 53786-28-0
Molekylformel C12 H14 Cl N3 O
Molekylvikt (g/mol) 251.71
Synonym 5-Chloro-1-(piperidin-4-yl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one, Domperidone Imp. A (EP)
IUPAC-namn 6-chloro-3-piperidin-4-yl-1H-benzimidazol-2-one
LEDER Clc1ccc2N(C3CCNCC3)C(=O)Nc2c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloro-1-(piperidin-4-yl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C12H14ClN3O/c13-8-1-2-11-10(7-8)15-12(17)16(11)9-3-5-14-6-4-9/h1-2,7,9,14H,3-6H2,(H,15,17)
Formel vikt 251.0825
Procent renhet >95%