Läs mer
(5-klor-1-bensotiofen-3-yl)metylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10773833
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10773833 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10592083 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10773833 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SP01477CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 71625-90-6
Molekylformel C9H8ClNS
Molekylvikt (g/mol) 197.68
MDL-nummer MFCD01314327
InChI-nyckel VRNXLYAXYIHHHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chlorobenzo b thiophen-3-yl methanamine, 5-chloro-1-benzothiophen-3-yl methylamine, 5-chloro-1-benzothiophen-3-yl methanamine, 1-5-chloro-1-benzothiophen-3-yl methanamine, 5-chloro-benzo b thiophene-3-methanamine, 5-chlorobenzo b thiophen-3-yl methylamine, 5-chloro-1-benzothiophene-3-yl methylamine, benzo b thiophene-3-methanamine, 5-chloro, 5-chloranyl-1-benzothiophen-3-yl methanamine, c-5-chloro-benzo b thiophen-3-yl methylamine
PubChem CID 2798782
IUPAC-namn (5-klor-l-bensotiofen-3-yl)metanamin
LEDER C1=CC2=C(C=C1Cl)C(=CS2)CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (5-Chloro-1-benzothiophen-3-yl)methylamine hydrochloride
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 234.15
Procent renhet 97%