Läs mer
5-klor-1-bensotiofen-3-karbonitril, Thermo Scientific™
Produktkod. 10542812
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10542812 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
11361416 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10542812 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC00066CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 16296-79-0
Molekylformel C9H4ClNS
Molekylvikt (g/mol) 193.65
MDL-nummer MFCD02682022
InChI-nyckel SXWOPXJSURXXCM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chlorobenzo b thiophene-3-carbonitrile, benzo b thiophene-3-carbonitrile,5-chloro, 5-chlorothionaphthene-3-carbonitrile, 5-chloranyl-1-benzothiophene-3-carbonitrile, 5-chloro-1-benzo b thiophene-3-carbonitrile, benzo b thiophene-3-carbonitrile, 5-chloro
PubChem CID 2776125
IUPAC-namn 5-klor-l-bensotiofen-3-karbonitril
LEDER ClC1=CC=C2SC=C(C#N)C2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloro-1-benzothiophene-3-carbonitrile
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 193.66
Procent renhet 97%