missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Chloro-1-hexene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Chloro-1-hexene |
| CAS | 927-54-8 |
| Molekylformel | C6H11Cl |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11Cl/c1-3-4-5-6(2)7/h3,6H,1,4-5H2,2H3 |
| LEDER | C=CCCC(Cl)C |
| IUPAC-namn | 5-chlorohex-1-ene |
| Molekylvikt (g/mol) | 118.6 |
| Formel vikt | 118.0549 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?