Läs mer
5-Chloro-1-indanone, 98%, ACROS Organics™
Produktkod. 10666904 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10666904 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10666904 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 271120010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 42348-86-7
Molekylformel C9H7ClO
Molekylvikt (g/mol) 166.60
MDL-nummer MFCD00041456
InChI-nyckel MEDSHTHCZIOVPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-1-indanone, 5-chloro-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 5-chloroindan-1-one, 5-chloro-indan-1-one, 1h-inden-1-one, 5-chloro-2,3-dihydro, 5-chloroindanone, 5-chloroindone, pubchem2250, 1-indanone, 5-chloro, 5-chloro indanone
PubChem CID 142599
IUPAC-namn 5-chloro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
LEDER ClC1=CC=C2C(=O)CCC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloro-1-indanone
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 93°C to 98°C
Färg White to Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 166.61
Procent renhet ≥97.5%
Fysisk form Crystalline Powder