Läs mer
5-Kloro-1-Indanon, TRC
Produktkod. 30361649
Change view
Kvantitet:
2.5 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30361649 5 g -
30361797 25 g -
30361179 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30361649 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3672355G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 42348-86-7
Molekylformel C9H7ClO
Molekylvikt (g/mol) 166.6
IUPAC-namn 5-kloro-2,3-dihydroinden-1-ett
LEDER Clc1ccc2C(=O)CCc2c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloro-1-Indanone
Kvantitet 5 g
Synonym 5-Chloro- 1-indanone, 5-Chloro-1-indanone, 5-Chloro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one, 5-Chloro-2,3-dihydroinden-1-one
InChI formel InChI=1S/C9H7ClO/c10-7-2-3-8-6(5-7)1-4-9(8)11/h2-3,5H,1,4H2
Formel vikt 166.0185