Läs mer
5-klor-1-metyl-1H-pyrazol-4-karbonylklorid,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10344142
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10344142 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10792103 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10344142 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer GK03657DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 110763-09-2
Molekylformel C5H4Cl2N2O
Molekylvikt (g/mol) 179.00
MDL-nummer MFCD02179947
InChI-nyckel XFDCYGXUXLYMNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-1-methyl-1h-pyrazole-4-carbonyl chloride, 1h-pyrazole-4-carbonylchloride, 5-chloro-1-methyl, acmc-20ea37, 5-chloro-1-methyl-4-pyrazolecarbonyl chloride, 5-chloranyl-1-methyl-pyrazole-4-carbonyl chloride, 1h-pyrazole-4-carbonyl chloride, 5-chloro-1-methyl-9ci
PubChem CID 2735773
IUPAC-namn 5-klor-l-metylpyrazol-4-karbonylklorid
LEDER CN1N=CC(C(Cl)=O)=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 179.01
Procent renhet 95%