Läs mer
5-klor-1-metyl-1H-pyrazol-4-karbonylklorid,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10792103
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10792103 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10344142 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10792103 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer GK03657EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 110763-09-2
Molekylformel C5H4Cl2N2O
Molekylvikt (g/mol) 179.00
MDL-nummer MFCD02179947
InChI-nyckel XFDCYGXUXLYMNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-1-methyl-1h-pyrazole-4-carbonyl chloride, 1h-pyrazole-4-carbonylchloride, 5-chloro-1-methyl, acmc-20ea37, 5-chloro-1-methyl-4-pyrazolecarbonyl chloride, 5-chloranyl-1-methyl-pyrazole-4-carbonyl chloride, 1h-pyrazole-4-carbonyl chloride, 5-chloro-1-methyl-9ci
PubChem CID 2735773
IUPAC-namn 5-klor-l-metylpyrazol-4-karbonylklorid
LEDER CN1N=CC(C(Cl)=O)=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 179.01
Procent renhet 95%