Läs mer
5-klor-l-metyl-3-(trifluormetyl)-lH-pyrazol-4-karboxylsyra, Thermo Scientific™
Produktkod. 10101072
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10101072 1 g 1g
10486984 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10101072 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer GK02622DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-10-2026
Kemiska identifierare
CAS 128455-63-0
Molekylformel C6H4ClF3N2O2
Molekylvikt (g/mol) 228.555
MDL-nummer MFCD00215443
InChI-nyckel IKGVBNQPAJOSFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 5-chloro-1-methyl-3-trifluoromethyl pyrazole-4-carboxylic acid, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 5-chloro-1-methyl-3-trifluoromethyl, pubchem16959, acmc-1c8gv, chloromethyltrifluoromethylpyrazolecarboxylicacid, 4-carboxy-5-chloro-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 5-chloro-1-methyl-3-trifluoromethylpyrazol-4-carboxylic acid, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 5-chloro-1-methyl-3-trifluoromethyl
PubChem CID 2773806
IUPAC-namn 5-klor-1-metyl-3-(trifluormetyl)pyrazol-4-karboxylsyra
LEDER CN1C(=C(C(=N1)C(F)(F)F)C(=O)O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 228.56
Procent renhet 97%