Läs mer
5-Chloro-1-methyl-4-nitro-1H-imidazole, Mikromol™
Beskrivning
5-Chloro-1-methyl-4-nitro-1H-imidazole
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Chloro-1-Methyl-4-Nitroimidazole |
| CAS | 4897-25-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | 5-Chloro-1-Methyl-4-Nitroimidazole |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C4 H4 Cl N3 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Azathioprine Imp. C (EP), 5-Chloro-1-methyl-4-nitroimidazole, Azathioprine Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4ClN3O2/c1-7-2-6-4(3(7)5)8(9)10/h2H,1H3 |
| LEDER | Cn1cnc(c1Cl)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 5-chloro-1-methyl-4-nitroimidazole |
| Visa mer |