Läs mer
5-klor-1-metyl-4-nitroimidazol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15468408
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15468408 5 g 5g
15458408 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15468408 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61824.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4897-25-0 | C4H4ClN3O2 | 161.545 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4897-25-0
Molekylformel C4H4ClN3O2
Molekylvikt (g/mol) 161.545
MDL-nummer MFCD00233664
InChI-nyckel OSJUNMSWBBOTQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-1-methyl-4-nitro-1h-imidazole, 1h-imidazole, 5-chloro-1-methyl-4-nitro, 1-methyl-5-chloro-4-nitroimidazole, pcmni, imidazole, 5-chloro-1-methyl-4-nitro, unii-p917jw98bd, 1-methyl-4-nitro-5-chloroimidazole, 1-methyl-4-nitro-5-chloro imidazole, cmni, acmc-1api8
PubChem CID 21010
IUPAC-namn 5-klor-l-metyl-4-nitroimidazol
LEDER CN1C=NC(=C1Cl)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloro-1-methyl-4-nitroimidazole
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Formel vikt 161.55
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Chloro-1-methyl-4-nitroimidazole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Chloro-1-methyl-4-nitroimidazole
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.