Läs mer
5-Chloro-1-methyl-4-nitroimidazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Chloro-1-Methyl-4-Nitroimidazole |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4ClN3O2/c1-7-2-6-4(3(7)5)8(9)10/h2H,1H3 |
| Formel vikt | 160.9992 |