Läs mer
5-klor-1-metylimidazol, TRC
Produktkod. 30360659
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30360659 1 g
1 options
Produktkod. 30360659 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3691851G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloro-1-methylimidazole
CAS 872-49-1
Molekylformel C4 H5 Cl N2
Kvantitet 1 g
Synonym Azathioprine Impurity 9
InChI formel InChI=1S/C4H5ClN2/c1-7-3-6-2-4(7)5/h2-3H,1H3
LEDER Cn1cncc1Cl
IUPAC-namn 5-klor-1-metylimidazol
Molekylvikt (g/mol) 116.55
Formel vikt 116.0141