Läs mer
5-Chloro-1-pentanol, 95%
Produktkod. 11398605
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11398605 10 g 10g
11308615 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11398605 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12088.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5259-98-3 | C5H11ClO | 122.59 g/mol
5-klor-1-pentanol används för att producera 6-hydroxi-hexannitril vid en temperatur av 90 - 100 °C. Det är också ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel och jordbrukskemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 5
-klor-1-pentanol används för att producera 6-hydroxi-hexannitril vid en temperatur på 90 - 100 °C. Det är också ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel och jordbrukskemikalier.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5259-98-3
Molekylformel C5H11ClO
Molekylvikt (g/mol) 122.59
MDL-nummer MFCD00039556
InChI-nyckel DCBJCKDOZLTTDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-1-pentanol, 5-chloropentanol, pentamethylene chlorohydrin, 1-pentanol, 5-chloro, 1-chloro-5-hydroxypentane, unii-55vp4w35eg, 1-chloro-5-pentanol, 5-chloropentane-1-ol, acmc-1amb4, ksc272o9l
PubChem CID 78915
IUPAC-namn 5-klorpentan-1-ol
LEDER OCCCCCCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloro-1-pentanol
Densitet 1.06
Kokpunkt 102°C to 103°C (8 mmHg)
Brytningsindex 1.454
Kvantitet 10 g
Beilstein 1732314
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 122.6
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.