Läs mer
5-Chloro-1-pentanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Chloro-1-pentanol |
| CAS | 5259-98-3 |
| Molekylformel | C5H11ClO |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 5-Chloro-1-pentanol, 1-Chloro-5-pentanol, 5-Chloropentanol, NSC 1107, Pentamethylene Chlorohydrin, ω-Chloropentanol |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11ClO/c6-4-2-1-3-5-7/h7H,1-5H2 |
| LEDER | OCCCCCCl |
| IUPAC-namn | 5-chloropentan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 122.59 |
| Formel vikt | 122.0498 |