Läs mer
5-klor-1-pentyn, 98 %
Produktkod. 11347865
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11347865 25 g 25g
11337865 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11347865 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02835.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 14267-92-6 | C5H7Cl | 102,561 g/mol
5-klor-1-pentyn används medα -diazoestrar i en kopparkatalyserad syntes av pyrazoler. Det används också vid syntes av 5-klor-2-trimetylstannyl-1-penten genom att reagera med Me3SnCu.Me2S.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
5-klor-1-pentyn används medα -diazoestrar i en kopparkatalyserad syntes av pyrazoler. Det används också vid syntes av 5-klor-2-trimetylstannyl-1-penten genom att reagera med Me3SnCu.Me2S.
Löslighet Ej blandbar i vatten
.
Anteckningar
Förvara vid 4 °C. Skydda mot värme. Inkompatibel med tungmetallpulver, värme och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14267-92-6
Molekylformel C5H7Cl
Molekylvikt (g/mol) 102.561
MDL-nummer MFCD00001014
InChI-nyckel UXFIKVWAAMKFQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-1-pentyne, 1-pentyne, 5-chloro, 5-chloropentyne, 4-pentynyl chloride, 1-chloro-4-pentine, 1-chloro-4-pentyne, pent-4-ynyl chloride, 5-chloro-pent-1-yne, acmc-1bzfd, pent-4-yn-1-yl chloride
PubChem CID 84308
IUPAC-namn 5-klorpent-1-yn
LEDER C#CCCCCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloro-1-pentyne
Densitet 0.968
Kokpunkt 113 °C
Flampunkt 15 °C (59 °F)
Odör Igenkännbar
Linjär formel Cl(CH2)3C≡CH
Brytningsindex 1.444
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1736710
Löslighetsinformation Inte blandbar i vatten.
Formel vikt 102.56
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.