Läs mer
5-Chloro-1-(piperidin-4-yl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one, Mikromol™
Produktkod. 17972316
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17972316 100 mg
17964166 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17972316 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0107.06
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
5-Chloro-1-(piperidin-4-yl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloro-1-(piperidin-4-yl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
CAS 53786-28-0
Analyt- eller komponentnamn 5-Chloro-1-(piperidin-4-yl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C12 H14 Cl N3 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Domperidone Imp. A (EP), 5-Chloro-1-(piperidin-4-yl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one, Domperidone Impurity A
InChI formel InChI=1S/C12H14ClN3O/c13-8-1-2-11-10(7-8)15-12(17)16(11)9-3-5-14-6-4-9/h1-2,7,9,14H,3-6H2,(H,15,17)
LEDER Clc1ccc2N(C3CCNCC3)C(=O)Nc2c1
IUPAC-namn 6-chloro-3-piperidin-4-yl-1H-benzimidazol-2-one
Molekylvikt (g/mol) 251.71
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 251.0825 g/mol