Läs mer
5-Chloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-amine (4-Amino-5-chloro-2,1,3-benzothiadiazole), Mikromol™
Beskrivning
5-Chloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-amine (4-Amino-5-chloro-2,1,3-benzothiadiazole)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Amino-5-chloro-2,1,3-benzothiadiazole |
| CAS | 30536-19-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-Amino-5-chloro-2,1,3-benzothiadiazole |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C6 H4 Cl N3 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 2,1,3-Benzothiadiazol-4-amine, 5-chloro-, 2,1,3-Benzothiadiazole, 4-amino-5-chloro- (6CI,7CI,8CI), 5-Chloro-4-amino-2,1,3-benzothiadiazole, Tizanidine Related Compound A, Tizanidine Hydrochloride Impurity E, Tizanidine Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4ClN3S/c7-3-1-2-4-6(5(3)8)10-11-9-4/h1-2H,8H2 |
| LEDER | Nc1c(Cl)ccc2nsnc12 |
| IUPAC-namn | 5-chloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-amine |
| Visa mer |