Läs mer
5-Chloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-amine (4-Amino-5-chloro-2,1,3-benzothiadiazole), Mikromol™
Produktkod. 30462275
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30462275 4 x 25 mg
30051552 100 mg
30051070 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30462275 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0887.0300254AMP
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
5-Chloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-amine (4-Amino-5-chloro-2,1,3-benzothiadiazole), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-5-chloro-2,1,3-benzothiadiazole
CAS 30536-19-7
Analyt- eller komponentnamn 4-Amino-5-chloro-2,1,3-benzothiadiazole
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C6 H4 Cl N3 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 2,1,3-Benzothiadiazol-4-amine, 5-chloro-, 2,1,3-Benzothiadiazole, 4-amino-5-chloro- (6CI,7CI,8CI), 5-Chloro-4-amino-2,1,3-benzothiadiazole, Tizanidine Related Compound A, Tizanidine Hydrochloride Impurity E, Tizanidine Impurity E
InChI formel InChI=1S/C6H4ClN3S/c7-3-1-2-4-6(5(3)8)10-11-9-4/h1-2H,8H2
Lösningstyp Neat
LEDER Nc1c(Cl)ccc2nsnc12
IUPAC-namn 5-chloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-amine
Molekylvikt (g/mol) 185.63
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 184.9814 g/mol