missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(5-Chloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)-carbamimidothioic Acid Methyl Ester Hydriodide Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (5-Chloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)-carbamimidothioic Acid Methyl Ester Hydriodide Salt |
| CAS | 51323-03-6 |
| Molekylformel | C8H8ClIN4S2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (5-Chloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)-carbamimidothioic Acid Methyl Ester Monohydriodide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7ClN4S2.HI/c1-14-8(10)11-6-4(9)2-3-5-7(6)13-15-12-5;/h2-3H,1H3,(H2,10,11);1H |
| LEDER | I.CSC(=N)Nc1c(Cl)ccc2nsnc12 |
| IUPAC-namn | methyl N-(5-chloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)carbamimidothioate;hydroiodide |
| Molekylvikt (g/mol) | 386.66 |
| Formel vikt | 385.8924 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?