Läs mer
(5-Chloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)-cyanamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (5-Chloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)-cyanamide |
| CAS | 51322-80-6 |
| Molekylformel | C7H3ClN4S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Tizanidine EP Impurity G |
| InChI formel | InChI=1S/C7H3ClN4S/c8-4-1-2-5-7(12-13-11-5)6(4)10-3-9/h1-2,10H |
| LEDER | Clc1ccc2nsnc2c1NC#N |
| IUPAC-namn | (5-chloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)cyanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 210.64 |
| Formel vikt | 209.9767 |