Läs mer
5-chloro-2,1,3-benzoxadiazol-4-amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-chloro-2,1,3-benzoxadiazol-4-amine |
| CAS | 80277-04-9 |
| Molekylformel | C6H4N3OCl |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4ClN3O/c7-3-1-2-4-6(5(3)8)10-11-9-4/h1-2H,8H2 |
| LEDER | C1=CC2=NON=C2C(=C1Cl)N |
| IUPAC-namn | 5-chloro-2,1,3-benzoxadiazol-4-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 169.56 |
| Formel vikt | 169.0043 |