missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-chloro-2,1,3-benzoxadiazol-4-amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-chloro-2,1,3-benzoxadiazol-4-amine |
| CAS | 80277-04-9 |
| Molekylformel | C6H4N3OCl |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4ClN3O/c7-3-1-2-4-6(5(3)8)10-11-9-4/h1-2H,8H2 |
| LEDER | C1=CC2=NON=C2C(=C1Cl)N |
| IUPAC-namn | 5-chloro-2,1,3-benzoxadiazol-4-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 169.56 |
| Formel vikt | 169.0043 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?