Läs mer
5-klor-2,1,3-bensoxadiazol-4-sulfonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10511112
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10511112 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10082224 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10511112 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM08674DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 175203-78-8
Molekylformel C6H2Cl2N2O3S
Molekylvikt (g/mol) 253.05
MDL-nummer MFCD00203878
InChI-nyckel ZFBZICACMDZKNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chlorobenzofurazan-4-sulfonyl chloride, 5-chlorobenzo c 1,2,5 oxadiazole-4-sulfonyl chloride, pubchem5077, 2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonylchloride,5-chloro, 5-chloro-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulphonyl chloride, 2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonylchloride, 5-chloro, 5-chloranyl-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonyl chloride, 5-chloro-benzo 1,2,5 oxadiazole-4-sulfonyl chloride
PubChem CID 2779275
IUPAC-namn 5-klor-2,1,3-bensoxadiazol-4-sulfonylklorid
LEDER ClC1=C(C2=NON=C2C=C1)S(Cl)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-chloro-2, 1, 3-benzoxadiazole-4-sulfonyl chloride
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 253.06
Procent renhet 97%