Läs mer
5-kloro-2-(2,4-diklorofenoxi)fenol, 99 %
Produktkod. 11369435
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11369435 10 g 10g
11379435 100 g 100g
11389435 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11369435 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L18655.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3380-34-5 | C12H7Cl3O2 | 289,536 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Användningsområden
5-klor-2-(2,4-diklorfenoxi)fenol, fungerar som en bakteriostat och konserveringsmedel för kosmetiska och tvättmedelskompositioner. Det används också som ett antiseptiskt, desinfektionsmedel och antikonvulsivt medel. Det är en av huvudingredienserna i schampon, deodoranter, tandkrämer, munvatten och hushållsrengöringsprodukter. Det hämmar tillväxten av bakterier, svampar på textilens ytor, och ger därigenom luktskydd till ull, syntetmaterial, blandningar och non-wovens.
Löslighet
Löslig i etanol, metanol, dietyleter och natriumhydroxidlösning (1M). Något lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Sönderdelas vid uppvärmning. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3380-34-5
Molekylformel C12H7Cl3O2
Molekylvikt (g/mol) 289.536
MDL-nummer MFCD00800992
InChI-nyckel XEFQLINVKFYRCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym triclosan, 5-chloro-2-2,4-dichlorophenoxy phenol, irgasan, 2,4,4'-trichloro-2'-hydroxydiphenyl ether, cloxifenolum, triclosanum, irgasan dp300, stri-dex face wash, aquasept, sapoderm
PubChem CID 5564
ChEBI CHEBI:164200
IUPAC-namn 5-klor-2-(2,4-diklorfenoxi)fenol
LEDER C1=CC(=C(C=C1Cl)O)OC2=C(C=C(C=C2)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)phenol
Smältpunkt 56°C to 59°C
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3077
Beilstein 2057142
Merck Index 14,9657
Löslighetsinformation Soluble in ethanol,methanol,diethyl ether and sodium hydroxide solution (1M). Slightly soluble in water.
Formel vikt 289.55
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.