Läs mer
5-kloro-2-(2,4-diklorofenoxi)fenol, 99 %
Description
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
5-klor-2-(2,4-diklorfenoxi)fenol, fungerar som en bakteriostat och konserveringsmedel för kosmetiska och tvättmedelskompositioner. Det används också som ett antiseptiskt, desinfektionsmedel och antikonvulsivt medel. Det är en av huvudingredienserna i schampon, deodoranter, tandkrämer, munvatten och hushållsrengöringsprodukter. Det hämmar tillväxten av bakterier, svampar på textilens ytor, och ger därigenom luktskydd till ull, syntetmaterial, blandningar och non-wovens.
Löslighet
Löslig i etanol, metanol, dietyleter och natriumhydroxidlösning (1M). Något lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Sönderdelas vid uppvärmning. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 5-Chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)phenol |
| Smältpunkt | 56 °C till 59 °C |
| Kvantitet | 500 g |
| UN-nummer | UN3077 |
| Beilstein | 2057142 |
| Merck Index | 14,9657 |
| Löslighetsinformation | Löslig i etanol, metanol, dietyleter och natriumhydroxidlösning (1M). Lätt löslig i vatten. |
| Formel vikt | 289.55 |
| Procent renhet | 99% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.