missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Chloro-2-(2-diethylaminoethylamino)-2’-fluorobenzophenone Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (5-Chloro-2-([2-(diethylamino)ethyl]amino)phenyl)(2-fluorophenyl)methanone Hydrochloride |
| CAS | 19347-55-8 |
| Molekylformel | C19 H22 Cl F N2 O . Cl H |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Methanone, [5-chloro-2-[[2-(diethylamino)ethyl]amino]phenyl](2-fluorophenyl)-, monohydrochloride (9CI), Benzophenone, 5-chloro-2-[[2-(diethylamino)ethyl]amino]-2'-fluoro-, monohydrochloride (8CI), 5-Chloro-2-(2-diethylaminoethylamino)-2'-fluorobenzophenone hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22ClFN2O.ClH/c1-3-23(4-2)12-11-22-18-10-9-14(20)13-16(18)19(24)15-7-5-6-8-17(15)21;/h5-10,13,22H,3-4,11-12H2,1-2H3;1H |
| LEDER | Cl.CCN(CC)CCNc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2F |
| IUPAC-namn | [5-chloro-2-[2-(diethylamino)ethylamino]phenyl]-(2-fluorophenyl)methanone;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 385.3 |
| Formel vikt | 384.1171 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?