missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Chloro-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-isopropylvaleronitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Chloro-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-isopropylvaleronitrile |
| CAS | 27487-83-8 |
| Molekylformel | C16 H22 Cl N O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H22ClNO2/c1-12(2)16(11-18,8-5-9-17)13-6-7-14(19-3)15(10-13)20-4/h6-7,10,12H,5,8-9H2,1-4H3 |
| LEDER | COc1ccc(cc1OC)C(CCCCl)(C#N)C(C)C |
| IUPAC-namn | 5-chloro-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-propan-2-ylpentanenitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 295.8 |
| Formel vikt | 295.1339 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?