Läs mer
5-klor-2,3-difluoropyridin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Chloro-2,3-difluoropyridine |
| CAS | 89402-43-7 |
| Molekylformel | C5H2ClF2N |
| Kvantitet | 250 g |
| Synonym | 2,3-Difluoro-5-chloropyridine, 3-Chloro-5,6-difluoropyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H2ClF2N/c6-3-1-4(7)5(8)9-2-3/h1-2H |
| LEDER | Fc1cc(Cl)cnc1F |
| IUPAC-namn | 5-kloro-2,3-difluoropyridin |
| Molekylvikt (g/mol) | 149.53 |
| Formel vikt | 148.9844 |