missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

5-klor-2,3-difluoropyridin, TRC

Produktkod. 30367524
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30367524 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30367524 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC36538525G
 Begränsad artikel

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 5-Chloro-2,3-difluoropyridine
CAS 89402-43-7
Molekylformel C5H2ClF2N
Kvantitet 25 g
Synonym 2,3-Difluoro-5-chloropyridine, 3-Chloro-5,6-difluoropyridine
InChI formel InChI=1S/C5H2ClF2N/c6-3-1-4(7)5(8)9-2-3/h1-2H
LEDER Fc1cc(Cl)cnc1F
IUPAC-namn 5-kloro-2,3-difluoropyridin
Molekylvikt (g/mol) 149.53
Formel vikt 148.9844
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.