Läs mer
5-Chloro-2,4-dimethoxyaniline, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15425458
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. 15425458
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H59214.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloro-2,4-dimethoxyaniline
CAS 97-50-7
Smältpunkt 87°C to 90°C
Färg Lila
Molekylformel C8H10ClNO2
MDL-nummer MFCD00025752
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3077
Beilstein 2211013
Synonym itr amine, benzenamine, 5-chloro-2,4-dimethoxy, 2,4-dimethoxy-5-chloroaniline, 5-chloro-2,4-dimethoxyaminobenzene, unii-lz646979la, aniline,2,4-dimethoxy-5-chloro, 5-chloro-2,4-dimethoxyphenylamine, acmc-209s8h, cambridge id 5252837, ksc496a0p
InChI-nyckel OLCMNCWEUMBNIS-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC1=CC(OC)=C(Cl)C=C1N
IUPAC-namn 5-chloro-2,4-dimethoxyaniline
Molekylvikt (g/mol) 187.62
PubChem CID 66807
Formel vikt 187.63
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast