Läs mer
5-Chloro-2,4-dimethylbenzene-1-thiol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Chloro-2,4-dimethylbenzene-1-thiol |
| CAS | 1823050-95-8 |
| Molekylformel | C8H9ClS |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9ClS/c1-5-3-6(2)8(10)4-7(5)9/h3-4,10H,1-2H3 |
| LEDER | Cc1cc(C)c(Cl)cc1S |
| IUPAC-namn | 5-chloro-2,4-dimethylbenzenethiol |
| Molekylvikt (g/mol) | 172.68 |
| Formel vikt | 172.0113 |