Läs mer
5-Kloro-2,4-dinitrobenzoesyra, 98 %
Produktkod. 11477156
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11477156 25 g 25g
11467156 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11477156 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25479.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 136833-36-8 | C7H3ClN2O6 | 246,559 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 136833-36-8
Molekylformel C7H3ClN2O6
Molekylvikt (g/mol) 246.559
MDL-nummer MFCD00091829
InChI-nyckel VVQOEJCXWMGEJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-2,4-dinitrobenzoic acid, benzoic acid, 5-chloro-2,4-dinitro, acmc-20a30o, 2,4-dinitro-5-chlorobenzoic acid, 3-chloro-4,6-dinitrobenzoic acid
PubChem CID 3727860
LEDER C1=C(C(=CC(=C1Cl)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloro-2,4-dinitrobenzoic acid
Smältpunkt 180 °C till 182 °C
Kvantitet 25 g
Formel vikt 246.56
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.