Läs mer
5-Chloro-2,4-dinitrotoluene, 97%
Produktkod. 11392627
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11392627 25 g 25g
11382627 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11392627 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11808.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 51676-74-5 | C7H5ClN2O4 | 216.577 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51676-74-5
Molekylformel C7H5ClN2O4
Molekylvikt (g/mol) 216.577
MDL-nummer MFCD00041235
InChI-nyckel KPDPGZNHKMJEFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-2,4-dinitrotoluene, toluene, 5-chloro-2,4-dinitro, 1-chloro-5-methyl-2,4-dinitro-benzene, 2-chloro-4-methyl-1,5-dinitrobenzene, acmc-20am4s, 5-chlor-2.4-dinitrotoluol, benzene,1-chloro-5-methyl-2,4-dinitro, 1-chloranyl-5-methyl-2,4-dinitro-benzene
PubChem CID 253802
IUPAC-namn 1-klor-5-metyl-2,4-dinitrobensen
LEDER CC1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloro-2,4-dinitrotoluene
Smältpunkt 89°C to 91°C
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 2506591
Formel vikt 216.58
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.