Läs mer
5-Chloro-2-benzimidazolinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Chloro-1,3-dihydrobenzimidazol-2-one |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5ClN2O/c8-4-1-2-5-6(3-4)10-7(11)9-5/h1-3H,(H2,9,10,11) |
| Formel vikt | 168.009 |