missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
[5-Chloro-2-[(cyclopropylmethyl)amino]phenyl]phenylmethanone, Mikromol™
Beskrivning
[5-Chloro-2-[(cyclopropylmethyl)amino]phenyl]phenylmethanone
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (5-Chloro-2-[(cyclopropylmethyl)-amino]phenyl)phenylmethanone |
| CAS | 2897-00-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | (5-Chloro-2-[(cyclopropylmethyl)-amino]phenyl)phenylmethanone |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17 H16 Cl N O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | [5-Chloro-2-[(cyclopropylmethyl)amino]phenyl]phenylmethanone, Benzophenone, 5-chloro-2-[(cyclopropylmethyl)amino]- (7CI,8CI), [5-Chloro-2-[(cyclopropylmethyl)amino]phenyl]phenylmethanone, 2-[(Cyclopropylmethyl)amino]-5-chlorobenzophenone, 5-Chloro-2-[(cyclopropylmethyl)amino]benzophenone, [5-Chloro-2-[(cyclopropylmethyl)-amino]phenyl]phenylmethanone, Prazepam Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16ClNO/c18-14-8-9-16(19-11-12-6-7-12)15(10-14)17(20)13-4-2-1-3-5-13/h1-5,8-10,12,19H,6-7,11H2 |
| LEDER | Clc1ccc(NCC2CC2)c(c1)C(=O)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | [5-chloro-2-(cyclopropylmethylamino)phenyl]-phenylmethanone |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?