Läs mer
5-Chloro-2'-deoxyuridine, MedChemExpress
Produktkod. 16420967
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16420967 50 mg
16405516 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16420967 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY112669
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
MedChemExpress 5-Chloro-2'-deoxyuridine, a thymine analog, is to study the potential of hypochlorous acid damage to DNA and DNA precursors.
5-Chloro-2'-deoxyuridine, a thymine analog, is to study the potential of hypochlorous acid damage to DNA and DNA precursors.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloro-2'-deoxyuridine
CAS 50-90-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C9H11ClN2O5
Kvantitet 50 mg
Synonym 5-Chlorodeoxyuridine CldU
Löslighetsinformation DMSO : 250 mg/mL (951.84 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC[C@@H]1[C@H](C[C@H](N2C(NC(C(Cl)=C2)=O)=O)O1)O
Molekylvikt (g/mol) 262.65
Formel vikt 262.65
Procent renhet 99.18%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation