Läs mer
5-klor-2'-deoxiuridin, MP Biomedicals™
Produktkod. 11411912 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 g
0.25 g
Förpackningsstorlek:
100mg
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11411912 0.1 g 100mg
11421912 0.25 g 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11411912 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210547880
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2050.00 SEK
    1951.28 SEK / 100mg
    Save 98.72 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 50-90-8
Molekylformel C9H11ClN2O5
Molekylvikt (g/mol) 262.646
InChI-nyckel NJCXGFKPQSFZIB-XVMARJQXSA-N
Synonym 5-chloro-2'-deoxyuridine
PubChem CID 13831089
IUPAC-namn 5-klor-1-[(2S,4S,5R)-4-hydroxi-5-(hydroximetyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2,4-dion
LEDER C1C(C(OC1N2C=C(C(=O)NC2=O)Cl)CO)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloro-2'-deoxyuridine
Färg Vitt
Analysprocentintervall >98%
Kvantitet 0.1 g
Formel vikt 262.65
Fysisk form Pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Chloro-2'-deoxyuridine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.