Läs mer
5-klor-2'-deoxiuridin, MP Biomedicals™
Produktkod. 11421912 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 g
0.25 g
Förpackningsstorlek:
100mg
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11421912 0.25 g 250mg
11411912 0.1 g 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11421912 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210547883
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3095.00 SEK
    2944.45 SEK / 250mg
    Save 150.55 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 50-90-8
Molekylformel C9H11ClN2O5
Molekylvikt (g/mol) 262.646
InChI-nyckel NJCXGFKPQSFZIB-XVMARJQXSA-N
Synonym 5-chloro-2'-deoxyuridine
PubChem CID 13831089
IUPAC-namn 5-klor-1-[(2S,4S,5R)-4-hydroxi-5-(hydroximetyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2,4-dion
LEDER C1C(C(OC1N2C=C(C(=O)NC2=O)Cl)CO)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloro-2'-deoxyuridine
Färg Vitt
Analysprocentintervall >98%
Kvantitet 0.25 g
Formel vikt 262.65
Fysisk form Pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Chloro-2'-deoxyuridine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Chloro-2'-deoxyuridine