Läs mer
5-klor-2'-deoxiuridin, MP Biomedicals™
Produktkod. 11431912 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11431912 1 g 1g
1 options
Produktkod. 11431912 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210547891
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9200.00 SEK
    8763.24 SEK / 1g
    Save 436.76 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Inkorporeras lätt, efter fosforylering, i nysyntetiserat DNA istället för tymidin. MP Biomedicals 5-klor-2'-deoxiuridin (CldU) kan användas som märkningssubstrat, tymidinanalog eller för att identifiera platser för DNA-replikation. Synligt absorberande
  • Används som en tymidinanalog för att studera felkodningspotentialen hos hypoklorsyraskada på DNA och DNA-prekursorer
  • När den används med antikroppsbaserad immunofluorescerande avbildning, kan den användas i protokoll för att identifiera platser för DNA-replikation
  • Kan användas som ett märkningssubstrat i kombination med andra halogenerade uridinmärkningssubstrat, såsom bromodeoxiuridin (BrdU) och/eller jododeoxiuridin (IdU)
Specifikationer
CAS 50-90-8
Smältpunkt 166 °C till 176 °C
Molekylformel C9H11ClN2O5
Kvantitet 1 g
Synonym 5-chloro-2'-deoxyuridine
Löslighetsinformation Löslig i 1M NH4OH (20 mg/1 ml, färglös lösning).
InChI-nyckel NJCXGFKPQSFZIB-XVMARJQXSA-N
LEDER C1C(C(OC1N2C=C(C(=O)NC2=O)Cl)CO)O
IUPAC-namn 5-klor-1-[(2S,4S,5R)-4-hydroxi-5-(hydroximetyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2,4-dion
Molekylvikt (g/mol) 262.646
PubChem CID 13831089
Formel vikt 262.6
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Chloro-2'-deoxyuridine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Chloro-2'-deoxyuridine