Läs mer
5-kloro-2'-deoxiuridin, TRC
Produktkod. 30366265
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30366265 50 mg
30360756 100 mg
30348834 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30366265 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC36523550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50-90-8
Molekylformel C9H11ClN2O5
Molekylvikt (g/mol) 262.65
Synonym Uridine, 5-chloro-2'-deoxy- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 5-Chloro-2'-deoxyuridine (ACI), 2'-Deoxy-5-chlorouridine, 5-Chlorodeoxyuridine, Chlorodeoxyuridine
IUPAC-namn 5-kloro-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymetyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2,4-dion
LEDER OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=C(Cl)C(=O)NC2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloro-2'-deoxyuridine
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C9H11ClN2O5/c10-4-2-12(9(16)11-8(4)15)7-1-5(14)6(3-13)17-7/h2,5-7,13-14H,1,3H2,(H,11,15,16)/t5-,6+,7+/m0/s1
Formel vikt 262.0356