missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Chloro-2-[(ethoxycarbonyl)oxy]-1H-indole-1-carboxylic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Chloro-2-[(ethoxycarbonyl)oxy]-1H-indole-1-carboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 197775-85-2 |
| Molekylformel | C14H14ClNO5 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Ethyl 5-Chloro-2-((ethoxycarbonyl)oxy)-1H-indole-1-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14ClNO5/c1-3-19-13(17)16-11-6-5-10(15)7-9(11)8-12(16)21-14(18)20-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOC(=O)Oc1cc2cc(Cl)ccc2n1C(=O)OCC |
| IUPAC-namn | ethyl 5-chloro-2-ethoxycarbonyloxyindole-1-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 311.72 |
| Formel vikt | 311.0561 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?