Läs mer
5-Chloro-2-fluoro-3-methylphenylboronic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Chloro-2-fluoro-3-methylphenylboronic Acid |
| CAS | 352535-87-6 |
| Molekylformel | C7H7BClFO2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7BClFO2/c1-4-2-5(9)3-6(7(4)10)8(11)12/h2-3,11-12H,1H3 |
| LEDER | Cc1cc(Cl)cc(B(O)O)c1F |
| IUPAC-namn | (5-chloro-2-fluoro-3-methylphenyl)boronic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 188.39 |
| Formel vikt | 188.0212 |